Merck
30648
Supelco
Diallyl disulfide
analytical standard
別名:
アリルジスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥24,200
¥24,200
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥24,200
About This Item
化学式:
CH2=CHCH2SSCH2CH=CH2
CAS番号:
分子量:
146.27
Beilstein:
1699241
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥24,200
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
protect from light
屈折率
n20/D 1.539-1.543
密度
1.0 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCSSCC=C
InChI
1S/C6H10S2/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
InChI Key
PFRGXCVKLLPLIP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Diallyl disulfide is an oil-soluble organosulfer compound found in garlic,[1] which is known to exert chemopreventive activity against colon, lung, and skin cancer.[2]
アプリケーション
Diallyl disulfide may be used as a reference standard for the determination of diallyl disulfide in human breath samples after ingestion of raw garlic using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS).[3]
注意
Store under argon.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
30648-BULK:
30648-VAR:
30648-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
USP
USP
1012950
Alliin
p-シメン analytical standard
Supelco
30039
p-シメン
アロイン from Aloe barbadensis Miller leaves, ≥97%
Sigma-Aldrich
B6906
アロイン
Odor components of human breath after the ingestion of grated raw garlic.
Minami T, et al.
Journal of Food Science, 54(3), 763-763 (2002)
Induction of apoptosis by diallyl disulfide through activation of caspase-3 in human leukemia HL-60 cells1.
Kwon B-K, et al.
Biochemical Pharmacology, 63(1), 41-47 (2002)
Growth inhibitory effects of diallyl disulfide on human breast cancer cell lines.
Nakagawa H, et al.
Carcinogenesis, 22(6), 891-897 (2001)