スキップする
74264
(±)-L-アリイン
≥90% (HPLC)
別名:
ACSO, SAC, S-アリル-L-システインスルホキシド
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 mg
カートの在庫状況を確認する
¥39,000
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C6H11NO3S
CAS番号:
分子量:
177.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
241-773-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1724805
¥39,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
製品名
(±)-L-アリイン, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder or crystals
color
white to faint beige
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](CS(=O)CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-2-3-11(10)4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-,11?/m0/s1
InChI key
XUHLIQGRKRUKPH-ITZCMCNPSA-N
General description
アリインはアリシンの前駆体です。[1]
ニンニク(Allium sativum)の成分
Application
(±)-L-アリインは、Clostridium jejuni(クロストリジウム・ジェジュニ)に対して活性なニンニク由来の生成物の濃度を決定するニュートリエントブロスNo.2(NB2)中に使用されています。[1]
Biochem/physiol Actions
L-アリイン(S -アリル-L-システインスルホキシド)はL-システイン由来のアミノ酸です。S-アリル-L-システインスルホキシド(ACSO)は抗酸化および抗炎症活性を有する抗アテローム硬化性化合物です。
S-アリル-L-システイン((±)-L-アリイン)(SAC)はその抗アルツハイマー因子としての可能性についての研究に使用することができます。SAC は、5-HT(1A)を増やすことによって細胞増殖および神経芽細胞分化を増大させること、およびニューロンおよびシナプスに抗酸化性の利益を提供するということが示されています。
アリイナ-ゼによりアリシンに変換される含硫アミノ酸。アリシンは数種の哺乳類癌細胞株に対して細胞毒性があり、様々な外因性化学発癌物質により腫瘍形成が惹起されるのを防止します。
Packaging
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
72805PHL89470SML0337
(+)-L-アリイン analytical standard
Supelco
72805
(+)-L-アリイン
(±)-L-アリイン phyproof® Reference Substance
PHL89470
(±)-L-アリイン
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
color
white to faint beige
color
-
color
-
color
white to beige
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-L-アリイン
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)