安全性情報
8.00885
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoformate
for synthesis
別名:
Trimethyl orthoformate, Methyl orthoformate, Orthoformic acid trimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH(OCH3)3
CAS番号:
分子量:
106.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
205-745-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
10 hPa ( 7 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
255 °C
有効性
3130 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.4-44.6 % (v/v)
bp
102 °C/1013 hPa
mp
-53 °C
転移温度
flash point 13 °C
溶解性
10 g/L (Hydrolysis)
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(OC)OC)C
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
InChI Key
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.970
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体