製品名
シリカゲル, high-purity grade, pore size 60 Å, 130-270 mesh, for column chromatography
グレード
for column chromatography
high-purity grade
品質水準
フォーム
powder
テクニック
LPLC: suitable
表面積
~500 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
130-270 mesh
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
適合性
suitable for column chromatography
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
アプリケーション
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288608-250G:
288608-BULK:
288608-1KG:
288608-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック