Merck
282073
Sigma-Aldrich
3-アミノ-1,2,4-トリアゾール-5-カルボン酸 水和物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,700
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,700
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H4N4O2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
128.09 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
182 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
[H]O[H].Nc1n[nH]c(n1)C(O)=O
InChI
1S/C3H4N4O2.H2O/c4-3-5-1(2(8)9)6-7-3;/h(H,8,9)(H3,4,5,6,7);1H2
InChI Key
AGJCUQSNRFXRDU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-アミノ-1,2,4-トリアゾール-5-カルボン酸 (AmTAZAc) は、新規三次元金属有機構造体の[ZnF(AmTAZ)]溶媒の合成において使用されています[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
282073-100G:
282073-BULK:
282073-VAR:
282073-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cheng-Yong Su et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(11), 3576-3586 (2004-03-18)
An effective solvothermal procedure has been developed to synthesize the new three-dimensional metal-organic framework, [ZnF(AmTAZ)].solvents, using either 3-amino-1,2,4-triazole (AmTAZ) or 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid (AmTAZAc) and a choice of several Zn(II) salts as starting materials. The three-dimensional structure displays open-ended, hollow nanotubular
質問
  1. Solubility of 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid hydrate
    1 回答
    1. The solubility of this product is not determined. However, various sources state the product can be solubilized in water. The exact concentration is not determined.