Merck
28220
Supelco
クメン
analytical standard
別名:
(1-メチルエチル)ベンゼン, 2-フェニルプロパン, NSC 8776, イソプロピルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥12,800
25 ML
¥39,900
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥12,800
25 ML
¥39,900
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
120.19
Beilstein:
1236613
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥12,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
797 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
6.5 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cumene is a colourless aromatic liquid which is mainly used as solvent in production of phenol, acetone and acetophenone. It is insoluble in water and is miscible with organic solvents. It forms peroxide on exposure to air for long and reacts exothermically with concentrated nitric or sulphuric acid.[1]
アプリケーション
It has been used as reference standard in GC-MS analysis for the determination of cumene in lake water sample.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
28220-5ML:4548173353463
28220-VAR:
28220-BULK:
28220-25ML:4548173353456
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
スチレン analytical standard
Supelco
45993
スチレン
トルエン analytical standard
Supelco
89680
トルエン
o-キシレン analytical standard
Supelco
95660
o-キシレン
p-キシレン analytical standard
Supelco
95680
p-キシレン
ベンゼン analytical standard
Supelco
12540
ベンゼン
メシチレン analytical standard
Supelco
63908
メシチレン
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 1-523 (2007)
Determination of toxic toluene, xylene and cumene in different lake waters.
Hossain, Amzad M.; Kabir M. J. ; and Salehuddin, S. M.;
International Journal of Environmental Research and Public Health, 4.2, 341-346 (2010)
Sibylle Schliemann et al.
Contact dermatitis, 63(6), 347-356 (2010-11-03)
Skin exposure to lipophilic irritants at workplaces is a risk factor for the development of occupational irritant hand dermatitis. Suitable lipophilic model irritants to be used in repeated irritation studies in volunteers are needed to gain a better understanding of
Sibylle Schliemann et al.
Contact dermatitis, 65(2), 107-114 (2011-06-23)
Neurosensory irritation is a subjective phenomenon induced by a number of chemicals. Objectives. To investigate the sensory irritation induced by two organic solvents - n-octane and cumene - between two groups of volunteers, stingers and non-stingers, identified as such according
Johanna Bråred Christensson et al.
Contact dermatitis, 55(4), 230-237 (2006-09-09)
Concomitant positive reactions to colophonium, oxidized limonene, and/or oxidized linalool are recorded in patch test studies. The main allergens in these patch test mixtures are hydroperoxides, which form antigens by a radical pathway. Theoretically, concomitant reactions can be explained not