Merck
63908
Supelco
メシチレン
analytical standard
別名:
1,3,5-トリメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H3(CH3)3
CAS番号:
分子量:
120.19
Beilstein:
906806
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
14 mmHg ( 55 °C)
2.49 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
1022 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.88-6.1 %, 100 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.499 (lit.)
n20/D 1.499
bp
163-166 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(C)c1
InChI
1S/C9H12/c1-7-4-8(2)6-9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
InChI Key
AUHZEENZYGFFBQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mesitylene, a volatile organic compound (VOC), is a methyl substituted benzene hydrocarbon, widely utilized as a solvent for industrial and research applications.
アプリケーション
Mesitylene may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in human biological samples, environmental samples, organic solvent mixtures, and aerosolized jet fuels by gas chromatography (GC) based techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
122.0 °F
引火点(℃)
50 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63908-1ML:
63908-5ML:4548173958613
63908-VAR:
63908-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
p-キシレン analytical standard
Supelco
95680
p-キシレン
20th European Symposium of Computer Aided Process Engineering: ESCAPE-20
20th European Symposium of Computer Aided Process Engineering (2010)
A valence force field for alkyl benzenes toluene, p-xylene, m-xylene mesitylene, and some of their deuterated analogues
La Lau C and Snyder RG
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 27(10), 2073-2088 (1971)
Katherine D Dietzel et al.
Journal of chromatography. A, 1093(1-2), 11-20 (2005-10-20)
Jet Propellant 8 (JP-8) jet fuel is a kerosene-based fuel containing hundreds of hydrocarbons used by the military in NATO countries. Previous rodent inhalation studies carried out with aerosolized JP-8 never evaluated the exposure chamber atmosphere. For this reason, our
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)
Hook.LG, et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21(8), 534-543 (2002)
Gas chromatographic analysis of organic solvent mixtures on capillary columns of different polarity
Rastogi SC
Chromatographia, 37(3-4), 211-214 (1993)