安全性情報
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
別名:
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
120.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-704-5
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
5.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
420 °C
有効性
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.0 % (v/v)
bp
153 °C/1013 hPa
mp
-96 °C
転移温度
flash point 31 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChI Key
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1