Merck
28125
Sigma-Aldrich
18-クラウン-6
purum, ≥99.0% (GC)
別名:
1,4,7,10,13,16-ヘキサオキサシクロオクタデカン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥2,790
25 G
¥8,590
100 G
¥25,600
¥2,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥2,790
25 G
¥8,590
100 G
¥25,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O6
CAS番号:
分子量:
264.32
Beilstein:
1619616
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
purum
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
solid
mp
38-41 °C
42-45 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
O1CCOCCOCCOCCOCCOCC1
InChI
1S/C12H24O6/c1-2-14-5-6-16-9-10-18-12-11-17-8-7-15-4-3-13-1/h1-12H2
InChI Key
XEZNGIUYQVAUSS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
相間移動触媒として有用です。
18-Crown-6 can be used as a model for crown ethers to study the effect of acid-base properties of mixed solvent on their solution enthalpy.[1]It is generally used as a phase transfer catalyst[2] and a complexing agent.[3] It specifically binds to potassium ion,[4] ammonium or protonated alkyl amines to form complexes.[5]
その他情報
(-CH2CH2O)単位の繰り返しユニットからなるマクロ環状ポリエ-テル。化合物はイオノフォアです(カチオンと安定な錯体を形成します)。
相関移動触媒、錯体化試薬です。[6][7]
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
28125-VAR:
28125-5G:
28125-INTR:
28125-25G:
28125-BULK:
28125-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Counter cation-controlled air oxidation of manganese derivatives of tetrachlorocatechol.
Ruiz R, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 3(2), 76-79 (2000)
F. Vogtle et al.
Topics in Current Chemistry, 98 (1981)
Lower rim calix (4) arene ketone derivatives and their interaction with alkali metal cations. Structural and thermodynamic (solution and complexation) characterisation of the tetraphenyl ketone derivative and its sodium complex.
de Namor AFD, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 3(18), 4010-4021 (2001)
Effect of base-acid properties of the mixtures of water with methanol on the solution enthalpy of selected cyclic ethers in this mixture at 298.15 K.
Jozwiak M and Warczakowska A
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 121(2), 765-770 (2015)
Chiral separations by host-guest complexation with cyclodextrin and crown ether in capillary zone electrophoresis.
Kuhn R, et al.
Chromatographia, 33(1-2), 32-36 (1992)