主要文書
8.11731
Sigma-Aldrich
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6
for synthesis
別名:
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6, Dibenzo-18-crown-6, 1,4,7,14,17,20-Hexaoxa[7.7]orthocyclophane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O6
CAS番号:
分子量:
360.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
238-041-3
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
158-161 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1CCOc2c(cccc2)OCCOCCOc3c(cccc3)OCC1
InChI
1S/C20H24O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h1-8H,9-16H2
InChI Key
YSSSPARMOAYJTE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Crown ether/Dibenzo-18-crown-6 for synthesis. CAS 14187-32-7, molar mass 360.41 g/mol.
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 158 °C
Melting range (upper value): ≤ 163 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3