Merck
27095
Supelco
Chromoionophore VI
Selectophore
別名:
4′,5′-Dibromofluorescein octadecyl ester, ETH 7075
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H46Br2O5
CAS番号:
分子量:
742.58
Beilstein:
8247765
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
mp
214-216 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=CC(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c(O)ccc24
InChI
1S/C38H46Br2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-19-26-44-38(43)28-21-18-17-20-27(28)33-29-22-24-31(41)34(39)36(29)45-37-30(33)23-25-32(42)35(37)40/h17-18,20-25,41H,2-16,19,26H2,1H3
InChI Key
CIRQTSPKAXLQLF-UHFFFAOYSA-N
詳細
Chromoionophore VI (ETH 7075) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
ETH 7075 was used for the preparation of optical membrane, used for the determination of glucose.[2]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Lipophilized pH-indicator used as chromoionophore in chloride sensors[3]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27095-VAR-F:
27095-BULK-F:
27095-100MG-F:
27095-10MG-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Highly selective optical fluoride ion sensor with submicromolar detection limit based on aluminum (III) octaethylporphyrin in thin polymeric film.
Badr IHA and Meyerhoff ME.
Journal of the American Chemical Society, 127 (15), 5318-5319 (2005)
Determination of glucose using a coupled-enzymatic reaction with new fluoride selective optical sensing polymeric film coated in microtiter plate wells.
Abd-Rabboh
Talanta, 72 (3), 1129-1133 (2007)
S.S. Tan et al.
Analytica Chimica Acta, 255, 35-35 (1991)