Merck
27089
Supelco
Chromoionophore IV
Selectophore
別名:
5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H43N3O5
CAS番号:
分子量:
525.68
Beilstein:
8244430
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
mp
121-125 °C
SMILES記法
OC1=CC(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=CC=C1/N=N/C2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C30H43N3O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-30(35)38-27-22-23-28(29(34)24-27)32-31-25-18-20-26(21-19-25)33(36)37/h18-24,34H,2-17H2,1H3/b32-31+
InChI Key
OHHICQPUQDFJLP-QNEJGDQOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chromoionophore IV (5-Octadecanoyloxy-2-(4-nitrophenylazo)phenol, ETH 2412) is a lipophilic pH indicator and is generally used during the fabrication of optical sensors.[1][2]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
ETH 2412 may be used for the optode membrane preparation, for determination of perchlorate spectrophotometrically.[3]
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Assay of lipophilic anions, e.g. nitrate, with solvent polymeric optode membrane based on ETH 2412[4]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27089-100MG-F:
27089-VAR-F:
27089-10MG-F:
27089-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Optical ion sensing with immobilized thin films of photocrosslinked decyl methacrylate.
Ambrose TM and Meyerhoff ME.
Analytica Chimica Acta, 378 (1), 119-126 (1999)
Polymeric membrane pH electrodes based on electrically charged ionophores.
Yanming M
Analytical Chemistry, 70 (24), 5252-5258 (1998)
Flow-through bulk optode for the spectrophotometric determination of perchlorate.
Soledad G
Microchimica Acta, 143 (1), 59-63 (2003)
P.C. Hauser et al.
Analytical Chemistry, 62, 1919-1919 (1990)