Merck
60403
Supelco
カリウムイオノフォアI
Selectophore, for ion-selective electrodes, function tested
別名:
バリノマイシン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥93,900
¥93,900
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥93,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C54H90N6O18
CAS番号:
分子量:
1111.32
Beilstein:
78657
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
¥93,900
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
品質
function tested
mp
184-190 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI Key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
お勧めの用途の例
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
K+活性の測定用の膜電極におけるイオノフォアとして、膜研究用の重要な研究ツールです[1][2][3]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
60403-10MG:
60403-100MG:
60403-VAR:
60403-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of potassium ion concentration in serum using a highly selective liquid-membrane electrode.
L A Pioda et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 29(2), 289-293 (1970-08-01)
Model membranes.
A D Bangham
Chemistry and physics of lipids, 8(4), 386-392 (1972-05-01)
H F Osswald et al.
Clinical chemistry, 25(1), 39-43 (1979-01-01)
We describe a flow-through system with an ion-selective electrode for measurement of blood potassium ion concentration, continuously and on-line off the extracorporeal blood circulation in an operating theater during human open-heart surgery. Comparison measurements were made with the SMA flame
Benjamin Kabagambe et al.
Analytical chemistry, 84(18), 7979-7986 (2012-08-16)
Here, we report on the first application of an ionophore-doped double-polymer electrode for ion-transfer stripping voltammetry (ITSV) to explore the nanomolar limit of detection (LOD) and multiple-ion detectability. We developed a theoretical model for ITSV at a thin ionophore-doped membrane
Viktor K Jirsa et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 8), 2210-2230 (2014-06-13)
Seizures can occur spontaneously and in a recurrent manner, which defines epilepsy; or they can be induced in a normal brain under a variety of conditions in most neuronal networks and species from flies to humans. Such universality raises the