製品名
ヘキサン, spectrophotometric grade, ≥95%
グレード
spectrophotometric grade
品質水準
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
不純物
<0.020% water
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 195 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.30
λ: 220 nm Amax: 0.10
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 240 nm Amax: 0.02
λ: 250-400 nm Amax: 0.01
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
248878-VAR:
248878-6X500ML:
248878-500ML-BULK:
248878-1L:4548173124476
248878-100ML:
248878-4X2L:4548173252315
248878-4L:
248878-2L:4548173124483
248878-500ML:
248878-4X4L:4548173124490
248878-6X1L:4548173252322
248878-500ML-KC:
248878-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック