Merck
288594
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 200-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥20,500
1 KG
¥30,600
10 KG
¥288,000
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥20,500
1 KG
¥30,600
10 KG
¥288,000
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
¥20,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
シリカゲル, high-purity grade, pore size 60 Å, 200-400 mesh particle size
グレード
high-purity grade
品質水準
詳細
for column chromatography
フォーム
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
200-400 mesh
40-75 μm
ポアサイズ
0.75 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica.[1] It is exclusively used as a support material for the active titanium(III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation resulting in the formation of uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density.[2] Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction[1]
アプリケーション
Silica gel was used to compare MCM-41 type mesoporous adsorbents.[3]
包装
10 kg製品はオ-プンヘッドファイバ-ドラム入り、50 g、250 g、500 g、1 kg製品はポリエチレンボトル入り。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288594-BULK:
288594-1KG:4548173926407
288594-6KG:
288594-250G:
288594-50G:
288594-500G:
288594-10KG:4548173926391
288594-6X1KG:
288594-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカゲル technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Supelco
12479
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
60752
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 62), pore size 150 Å, 60-200 mesh
Supelco
243981
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
Kyungsoo Shin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(31), 18504-18510 (2020-07-24)
The human blood protein vitronectin (Vn) is a major component of the abnormal deposits associated with age-related macular degeneration, Alzheimer's disease, and many other age-related disorders. Its accumulation with lipids and hydroxyapatite (HAP) has been demonstrated, but the precise mechanism
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)