Merck
199540
Sigma-Aldrich
エチルエオシン
certified by the BSC
別名:
Eosin alcohol soluble, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Solvent Red 45
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,600
25 G
¥54,900
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,600
25 G
¥54,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H11Br4KO5
CAS番号:
分子量:
714.03
カラーインデックス番号:
45386
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥10,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
認証
certified by the BSC
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, 95%
λmax
532 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C22H12Br4O5.K/c1-2-30-22(29)10-6-4-3-5-9(10)15-11-7-13(23)18(27)16(25)20(11)31-21-12(15)8-14(24)19(28)17(21)26;/h3-8,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI Key
UKZQEOHHLOYJLY-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
適合性
狂犬病罹患動物の中枢神経系に生じたネグリ小体の存在を示す StovalとBlackの染色法について認定済みです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
199540-25G:
199540-5G:
199540-VAR:
199540-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sean Allen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 91-103 (2017-07-25)
Flash nanoprecipitation (FNP) has proven to be a powerful tool for the rapid and scalable assembly of solid-core nanoparticles from block copolymers. The process can be performed using a simple confined impingement jets mixer and provides an efficient and reproducible
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)