Merck
E4382
Sigma-Aldrich
エオシンY 二ナトリウム塩
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモフルオレセイン 二ナトリウム塩, D&C;Red No. 22, アシッドレッド87, エオシンイエローイッシュ, ブロモアシッドJ, TS, XL, XX, ブロモフルオレセイン, ブロンズブロモES
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6Br4Na2O5
CAS番号:
分子量:
691.85
カラーインデックス番号:
45380
Beilstein:
3586809
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
エオシンY 二ナトリウム塩, certified by the Biological Stain Commission
グレード
certified by the Biological Stain Commission
品質水準
形状
powder
組成
Dye content, ≥90%
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
密度
1.018 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Eosin Y disodium salt has been used as a counterstain in immunocytochemistry and immunohistochemistry.
生物化学的/生理学的作用
Eosin Y is a xanthene dye and is used for the differential staining of connective tissue and cytoplasm. In histopathology, it is applied as a counterstain after hematoxylin and before methylene blue. It is also used as a background stain, thereby giving contrast to the nuclear stains.
適合性
ヘマトキシリンに対する対比染色剤としての使用、 Wright染色の成分としての使用、Nocht染色の変法における使用、エオシン-メチレンブルー培地の成分としての使用について認証済みです。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E4382-BULK:
E4382-100G:
E4382-VAR:
E4382-25G:
E4382-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dendritic cell loss from nonlymphoid tissues after systemic administration of lipopolysaccharide, tumor necrosis factor, and interleukin 1.
Roake JA, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 181, 2237-2237 (1995)
Different expression of occludin and ZO-1 in primary and metastatic liver tumors.
Orban E, et al.
Pathology Oncology Research, 14, 299-299 (2008)
Bancroft JD
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Joanne M Donkers et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 10(3), 451-466 (2020-04-25)
Bile acids are important metabolic signaling molecules. Bile acid receptor activation promotes body weight loss and improves glycemic control. The incretin hormone GLP-1 and thyroid hormone activation of T4 to T3 have been suggested as important contributors. Here, we identify
Histophatologic Techniques null
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.