Merck
E6003
Sigma-Aldrich
エオシンY 二ナトリウム塩
Dye content ≥85%, Powder
別名:
2′,4′,5′,7′-テトラブロモフルオレセイン 二ナトリウム塩, D&C;Red No. 22, アシッドレッド87, エオシンイエローイッシュ, ブロモアシッドJ, TS, XL, XX, ブロモフルオレセイン, ブロンズブロモES
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥8,260
100 G
¥23,500
250 G
¥46,200
¥8,260
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥8,260
100 G
¥23,500
250 G
¥46,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H6Br4Na2O5
CAS番号:
分子量:
691.85
カラーインデックス番号:
45380
Beilstein:
3586809
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥8,260
出荷可能日2025年4月03日詳細
バルクの問い合わせ
製品名
エオシンY 二ナトリウム塩, Dye content ≥85 %
フォーム
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥85%
テクニック
titration: suitable
brown
pH
6.55 (29 °C, 84 °F)
mp
255 — 270 °C (491 - 518 °F at 977.9 hPa)
溶解性
H2O: 1 mg/mL
密度
1.018 g/cm3
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エオシンY二ナトリウム塩は、精子の生存能力測定に使用されています。腫れて染色された精子は死んだとみなされました。[1]角膜上皮では、免疫組織染色手順で使用されています。[2]
生物化学的/生理学的作用
エオシンYは、結合組織と細胞質の分染に使用されるキサンテン色素です。病理組織学では、ヘマトキシリン後およびメチレンブルー前の対比染色として適用されます。また、バックグラウンド染色としても使用されるため、核染色とは対照的です。[3][4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E6003-VAR:
E6003-25G:
E6003-250G:
E6003-BULK:
E6003-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
A comparison of lyophilized amniotic membrane with cryopreserved amniotic membrane for the reconstruction of rabbit corneal epithelium.
Ahn J, et al.
Biotechnology and Bioprocess Engineering: BBE, 10, 262-269 (2005)
Quality of sperm obtained by penile vibratory stimulation and percutaneous vasal sperm aspiration in men with spinal cord injury.
Qiu Y, et al.
Journal of Andrology, 33, 1036-1036 (2012)
Bancroft JD
Theory and Practice of Histological Techniques (2008)
Histophatologic Techniques null
Gangqi Wang et al.
Cells, 9(4) (2020-04-03)
We recently reported that loss of hyaluronan (HA) from the endothelial glycocalyx leads to loss of vessel stability in specific microcirculatory vascular beds. Here we hypothesized that such derangements in the glycocalyx may also impair the adaptive response to vascular