蒸気密度
3.4 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
85.0-88.0%
形状
liquid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, FCC
不純物
alkali phosphates, in accordance
residual solvents, in accordance
substance precip. by Ammonia, in accordance
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
fluoride (F-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): in accordance
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤30 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): in accordance
微量陽イオン
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤3 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤3 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
適合性
passes test for appearance of solution
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
The article number 04107-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 04107-1L which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04107-144X2.5L-D:
04107-2.5L-D:
04107-45KG-H:
04107-6X1L:
04107-6X1L-D:
04107-2.5L:4548173960104
04107-4X2.5L-D:
04107-4X5L:
04107-45KG-H-D:
04107-10L-D:
04107-1L-D:
04107-BULK:
04107-1L:4548173960098
04107-VAR-D:
04107-4X2.5L:
04107-VAR:
04107-4X5L-D:
04107-5L:
04107-5L-D:
04107-144X2.5L:
04107-10L:
試験成績書(COA)