スキップする
45348
2,4,6-トリス(ジメチルアミノメチル)フェノール
≥95% (NT)
別名:
DMP-30
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
250 mL
カートの在庫状況を確認する
¥31,200
この商品について
化学式:
[(CH3)2NCH2]3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
265.39
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-013-9
Beilstein/REAXYS Number:
795751
MDL number:
Assay:
≥95% (NT)
Form:
solid
¥31,200
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 21 °C)
assay
≥95% (NT)
form
solid
color
colorless to light yellow
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.517
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)Cc1cc(CN(C)C)c(O)c(CN(C)C)c1
InChI
1S/C15H27N3O/c1-16(2)9-12-7-13(10-17(3)4)15(19)14(8-12)11-18(5)6/h7-8,19H,9-11H2,1-6H3
InChI key
AHDSRXYHVZECER-UHFFFAOYSA-N
Application
エポキシ樹脂包埋剤、硬化促進剤は、Epoxy Embedding Medium Kit(製品番号45359)のオンラインで提供しているプロトコールに従って使用します。電子顕微鏡観察に使用する包埋剤です。
Legal Information
Epon is a trademark of Hexion, Inc.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
T582034534545359
assay
≥95% (NT)
assay
95%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
bp
130-135 °C/1 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.9 g/cm3
refractive index
n20/D 1.516 (lit.), n20/D 1.517
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
refractive index
n/D 1.480-1.483
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
300.2 °F - closed cup
flash_point_c
149 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
第4類:引火性液体 + 第三石油類 + 危険等級III + 非水溶性液体
fsl
名称等を表示すべき危険物及び有害物
ishl_indicated
名称等を通知すべき危険物及び有害物
ishl_notified
45348-VAR-F: + 45348-BULK-F: + 45348-1L-F: + 45348-250ML-F:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)