スキップする
00898
DEAE-デキストラン
average mol wt 10,000
別名:
Diethylaminoethyl-Dextran
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
mol wt
average mol wt 10,000
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
loss
≤10% loss on drying
storage temp.
−20°C
SMILES string
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI key
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
044827881680881
mol wt
average mol wt 10,000
mol wt
average mol wt 150,000
mol wt
average mol wt 20,000
mol wt
average mol wt 40,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2.5-4.5%
composition
nitrogen content, 2-5%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
loss
≤10% loss on drying
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DEAE-デキストラン
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
適用法令
00898-1G: + 00898-BULK:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)