認証
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
品質水準
フォーム
crystals and lumps
powder
mp
109-111 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble 1 gm in less than 1ml
alcohol: soluble 1 gm in 1.3 ml
chloroform: soluble 1 gm in 1 ml
diethyl ether: soluble 1 gm in 43 ml
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
CN1N(C(=O)C=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-9-8-11(14)13(12(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
InChI Key
VEQOALNAAJBPNY-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PTGS1(5742)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
10784-VAR:
10784-5KG:
10784-100G:
10784-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック