主要文書
8.06913
Sigma-Aldrich
DL-Mandelic acid
for synthesis
別名:
DL-Mandelic acid, DL-α-Hydroxyphenylacetic acid, Phenylglycollic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH(OH)COOH
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
210-277-1
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
0.01 Pa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
フォーム
crystals
pH
2.3 (10 g/L in H2O)
mp
119-121 °C
溶解性
139 g/L
密度
1.31 g/cm3 at 20.2 °C
かさ密度
750 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(c1ccccc1)C(=O)O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11)
InChI Key
IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Kinetics and Mechanism of Oxidation of Phenyl Acetic Acid and Dl-mandelic Acid by Permanganate in Acid Medium: This study explores the oxidation mechanisms of DL-Mandelic acid and its comparison with phenyl acetic acid, highlighting its higher reactivity. (KV Ratnam et al., 2014).
  • DL-mandelic acid intercalated Zn-Al layered double hydroxide: Investigates a novel antimicrobial layered material incorporating DL-Mandelic acid, with potential applications in healthcare products. (LP Tang et al., 2018).
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Identity (IR): conforms
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3