Merck
09207
Supelco
cis-1,3-Pentadiene
analytical standard
別名:
cis-1-Methyl-1,3-butadiene, cis-Piperylene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥70,100
¥70,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥70,100
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH=CH2
CAS番号:
分子量:
68.12
Beilstein:
1523658
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥70,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
6.58 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
屈折率
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.437 (lit.)
bp
44 °C (lit.)
mp
−141 °C (lit.)
密度
0.694 g/mL at 20 °C
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
InChI Key
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
5.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-15 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
09207-VAR:
09207-250MG:
09207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)