アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.305 (lit.)
bp
159-160 °C (lit.)
密度
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
PFAS testing
官能基
ester
fluoro
SMILES記法
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
InChI Key
XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Synthesis of monodisperse perfluoroalkyl N-polyethoxylated amides, potential nonionic fluorinated surfactants.[3]
- To investigate the mutual solubility curves of fluorocarbon-hydrocarbon systems.[2]
- Synthesis of fluorine-containing monomer, N-(5-hydroxypent-1-yl)perfluorooctaneamide.[4]
- To investigate the vinyl ether formulations for use in step and flash imprint lithography.[5]
- Preparation of 2-chloro-1,1-dicyano-2-(perfluoroheptyl)ethylene, a precursor for synthesizing perfluorocarbon-soluble dyes.[6]
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Liver
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
150.8 °F - closed cup
引火点(℃)
66 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
406457-5ML:
406457-VAR:
406457-BULK:
406457-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック