Merck
95644
Supelco
Cyflufenamid metabolite 149-F1
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, 2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5F5N2
CAS番号:
分子量:
224.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
詳細
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU).
アプリケーション
Environmental
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
95644-BULK:
95644-25MG:
95644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)