Merck
19422
Supelco
1-ブタノール
analytical standard
別名:
n-ブタノール, ブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3OH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
969148
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
5 (4 mmHg) at 20 °C hPa
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
649 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
11.2 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.399 (lit.)
n20/D 1.399
bp
116-118 °C (lit.)
mp
−90 °C (lit.)
密度
0.81 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCO
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChI Key
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブタノール、エネルギー密度が高く、蒸気圧と吸湿性が低いアルコール。1-ブタノールはガソリンの代替燃料になる可能性があります。また、化学薬品の製造に使用される供給原料でもあります。合成2-ケト酸経路とCoA依存経路の2つの経路を介して製造されます。また、バイオマス由来の炭水化物を発酵させて製造することもできます。
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
ミセル界面動電クロマトグラフィー(MEKC)を使用した脂溶性ビタミン分析の内部標準物質を調製するための成分として使用されました。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19422-1ML:4548173112749
19422-5ML:4548173112756
19422-VAR:
19422-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Production of dimethylfuran for liquid fuels from biomass-derived carbohydrates.
Roman-Leshkov, Yuriy, et al.
Nature, 447.7147, 982-985 (2007)
Metabolic engineering of< i> Escherichia coli</i> for 1-butanol and 1-propanol production via the keto-acid pathways.
Shen, Claire R., and James C. Liao.
Metabolic engineering, 10.6, 312-320 (2008)
S Pedersen-Bjergaard et al.
Journal of chromatography. A, 876(1-2), 201-211 (2000-05-24)
Microemulsion electrokinetic chromatography (MEEKC) was carried out in a pH 2.5 phosphate buffer to effectively suppress the electroosmotic flow (EOF). With 66.6% (w/w) 25 mM phosphate buffer pH 2.5, 20.0% (w/w) 2-propanol, 6.6% (w/w) 1-butanol, 6.0% (w/w) sodium lauryl sulphate
Metabolic engineering of cyanobacteria for 1-butanol production from carbon dioxide.
Lan, Ethan I., and James C. Liao.
Metabolic engineering, 13.4, 353-363 (2011)
Prasenjit Seal et al.
The journal of physical chemistry. A, 117(2), 275-282 (2012-12-19)
In the present work, we study the H atom abstraction reactions by hydroxyl radical at all five sites of 1-butanol. Multistructural variational transition state theory (MS-VTST) was employed to estimate the five thermal rate constants. MS-VTST utilizes a multifaceted dividing