蒸気圧
52 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
265 °C
有効性
2761 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
2.6-6.6 % (v/v)
mp
-112 °C
転移温度
flash point 18.3 °C
溶解性
0.6 g/L
密度
1.27 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.271 - 1.276
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体