アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
110-113 °C
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1cc(C=O)cc(OC)c1O
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-3-6(5-10)4-8(13-2)9(7)11/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
KCDXJAYRVLXPFO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
08319-BULK:
08319-100MG:
08319-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック