Merck
41402
Supelco
コニフェリルアルコール
analytical standard
別名:
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)-2-プロペン-1-オール, 4-ヒドロキシ-3-メトキシシンナミルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥11,200
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥11,200
About This Item
化学式:
HOC6H3(OCH3)CH=CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
2048961
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥11,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
bp
163-165 °C/3 mmHg (lit.)
mp
75-80 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1cc(\C=C\CO)ccc1O
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-10-7-8(3-2-6-11)4-5-9(10)12/h2-5,7,11-12H,6H2,1H3/b3-2+
InChI Key
JMFRWRFFLBVWSI-NSCUHMNNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
41402-BULK:
41402-VAR:
41402-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)