07750
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン
for spectrophotometric det. of SO42-, S2-, ≥97.0%
別名:
4-(ジメチルアミノ)アニリン, 4-アミノ-N,N-ジメチルアニリン, N,N-ジメチル-1,4-フェニレンジアミン, DMPPDA
About This Item
おすすめの製品
アプリケーション
It may also be used for the estimation of iron[2][3] and copper[3] based on the catalytic oxidation of DMPD with hydrogen peroxide (H2O2) and 1,3-phenylenediamine in the presence of H2O2 respectively by flow injection analysis (FIA) coupled with UV-vis spectrophotometry.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.8 °F - closed cup
引火点(℃)
91 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
07750-INTR:
07750-100G:
07750-VAR:
07750-25G:
07750-BULK:
07750-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック