主要文書
1.03121
Supelco
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate
GR for analysis
別名:
N,N-Diethyl-1,4-phenylenediammonium sulfate, 4-Amino-N,N-diethylaniline sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N2O4S
CAS番号:
分子量:
262.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
228-500-6
NACRES:
NA.05
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
540 °C
有効性
497 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0-2.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
274-275 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C
溶解性
500 g/L
かさ密度
580 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H](CC)(CC)c1ccc(cc1)[N+H3]
InChI
1S/C10H16N2.H2O4S/c1-3-12(4-2)10-7-5-9(11)6-8-10;1-5(2,3)4/h5-8H,3-4,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)
InChI Key
AYLDJQABCMPYEN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay: ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (5 %; water): 2.0 - 2.2
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3