Merck
D4011
Sigma-Aldrich
N,N-ジメチル-1-ナフチルアミン
≥98.0% purity (GC), liquid
別名:
1-ジメチルアミノナフタレン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 ML
¥10,800
25 ML
¥18,500
100 ML
¥62,600
500 ML
¥204,000
¥10,800
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 ML
¥10,800
25 ML
¥18,500
100 ML
¥62,600
500 ML
¥204,000
About This Item
化学式:
C10H7N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
171.24
Beilstein:
1424075
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥10,800
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
製品名
N,N-ジメチル-1-ナフチルアミン, ≥98.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
テクニック
titration: suitable
faint yellow to dark yellow
屈折率
n20/D 1.622 (lit.)
bp
139-140 °C/13 mmHg (lit.)
密度
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
CN(C)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-13(2)12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9H,1-2H3
InChI Key
AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N,N-ジメチル-1-ナフチルアミンは、芳香族アミンであり、色素です。
アプリケーション
N,N-ジメチル-1-ナフチルアミン(1-ジメチルアミノナフタレン)は、生物による硝酸塩還元の研究に使用されます。硝酸の還元により亜硝酸塩が形成され、それがスルファニル酸および1-ジメチルアミノナフタレンと反応して赤色のジアゾ色素を形成します。
生物化学的/生理学的作用
N,N-ジメチル-1-ナフチルアミン(1-ジメチルアミノナフタレン)は、生物による硝酸還元を調べるために使用されます。硝酸の還元により亜硝酸塩が形成され、それがスルファニル酸および1-ジメチルアミノナフタレンと反応して赤色のジアゾ色素を形成します。[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D4011-BULK:
D4011-100ML:
D4011-VAR:
D4011-500ML:
D4011-10ML:
D4011-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Washington JA
Laboratory Procedures in Clinical Microbiology (2012)
[Sensitivity of methods for determining nitrites].
P A Kal'tianis et al.
Laboratornoe delo, (3)(3), 27-28 (1982-01-01)
L Ingham et al.
Zentralblatt fur Bakteriologie : international journal of medical microbiology, 279(2), 225-230 (1993-06-01)
A rapid swab method using either a dry or moist swab soaked with potassium nitrate/benzalkonium chloride solution, and a method employing a single powdered reagent were assessed as possible alternatives to the conventional test for the detection of bacterial nitrate
Chiharu Mizuguchi et al.
Biochimica et biophysica acta, 1841(12), 1716-1724 (2014-10-05)
Human apolipoprotein E (apoE) isoforms exhibit different conformational stabilities and lipid-binding properties that give rise to altered cholesterol metabolism among the isoforms. Using Trp-substituted mutations and site- directed fluorescence labeling, we made a comprehensive comparison of the conformational organization of
Jonas Camillus Jeppesen et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(46), 12699-12707 (2015-10-27)
Gel domains in lipid bilayers are structurally more complex than fluid domains. Growth dynamics can lead to noncircular domains with a heterogeneous orientational texture. Most model membrane studies involving gel domain morphology and lateral organization assume the domains to be