D4139
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン 二塩酸塩
≥99.0% purity (titration), powder
別名:
4-アミノ-N,N-ジメチルアニリン 二塩酸塩, DMPD·2HCl, DMPPDA·2HCl
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
N,N-ジメチル-p-フェニレンジアミン 二塩酸塩, suitable for peroxidase test, ≥99.0% (titration)
アッセイ
≥99.0% (titration)
フォーム
powder
テクニック
titration: suitable
色
white to light pink, and tan
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear
適合性
suitable for peroxidase test
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2.2ClH/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8;;/h3-6H,9H2,1-2H3;2*1H
InChI Key
IAEDWDXMFDKWFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D4139-10G:
D4139-100G:
D4139-BULK:
D4139-25G:
D4139-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック