蒸気密度
4.91 (15 °C, vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
自己発火温度
562 °F
含みます
monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
expl. lim.
2-8 %
屈折率
n20/D 1.423 (lit.)
bp
162-165 °C (lit.)
密度
0.894 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-6-10-8(9)7(2)3/h2,4-6H2,1,3H3
InChI Key
SOGAXMICEFXMKE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 緩効性肥料用のコーティング材料の開発に向けた乳化重合による水性メタクリル酸(コ)ポリマーラテックスの合成のためのモノマー。
- 得られるナノ複合材料の機械的特性および熱的安定性を改善できる可能性のある、LDH/ポリ(メタクリル酸ブチル)ナノ複合材料の調製におけるマトリックスポリマー。
- 皮革の仕上げに使用するスチレンとメタクリル酸ブチルのコポリマーを合成するためのモノマー。コポリマーのBMA含有量を増加させると、皮革の耐水性が向上し、水蒸気透過性が低下します。
- マイクロ流体チップ上の一体型カラムの調製のためのモノマー。これらのカラムは、化合物の複雑な混合物の分離および分析、試料の予備濃縮、新しいマイクロ流体分析デバイスの開発など、広範囲の用途に使用することができます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
119.3 °F - closed cup
引火点(℃)
48.5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
235865-1L:
235865-VAR:
235865-5ML:
235865-18L:
235865-100ML:
235865-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Tissue engineering has become a key therapeutic tool in the treatment of damaged or diseased organs and tissues, such as blood vessels and urinary bladders.
組織工学で用いられる培養した細胞の回収のための温度応答性グラフト材料に、ポリ(N-イソプロピルアクリルアミド)を用いた研究をご紹介します。
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。