Merck
06782
Sigma-Aldrich
(1S,2S)-trans-2-アミノシクロペンタノール 塩酸塩
≥98.0% (TLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO · HCl
CAS番号:
分子量:
137.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl.N[C@H]1CCC[C@@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5-;/m0./s1
InChI Key
ZFSXKSSWYSZPGQ-FHAQVOQBSA-N
アプリケーション
(1S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride can be used as an intermediate in the synthesis of trans-hydroxycyclopentyl carboxamides.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
06782-BULK-F:
06782-5G-F:
06782-1G-F:
06782-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Notable difference in anti-HIV activity of integrase inhibitors as a consequence of geometric and enantiomeric configurations
Okello M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 23(14), 4112-4116 (2013)