Merck
05581
Supelco
アセチルアセトン
analytical standard
別名:
2,4-ペンタンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥16,300
¥16,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥16,300
About This Item
化学式:
CH3COCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
741937
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39021208
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥16,300
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
6 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.6% (GC)
自己発火温度
662 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
11.4 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.452
bp
140.4 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
InChI Key
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
アセチルアセトンは、カルボニル基2個と活性メチレン基1個を含むβ-ジケトンです。[1][2]
アプリケーション
アセチルアセトンは揮発性の溶離修飾剤として用いられ、超高速液体クロマトグラフィー-エレクトロスプレータンデム質量分析法(UHPLC-ESI-MS)によるエネルギー代謝産物の定量において、金属イオンの有害な影響を緩和します。[3]また、アルデヒド類の誘導体化剤としても用いられています[1][4]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
95.0 °F - closed cup
引火点(℃)
35 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05581-5ML-F:4548173985718
05581-BULK-F:
05581-VAR-F:
05581-1ML-F:4548173985725
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Controlling detrimental effects of metal cations in the quantification of energy metabolites via ultrahigh pressure-liquid chromatography-electrospray-tandem mass spectrometry by employing acetylacetone as a volatile eluent modifier
Siegel D, et al.
Journal of Chromatography A, 1294(2), 87-97 (2013)
Automatized flow-batch method for fluorescent determination of free glycerol in biodiesel samples using on-line extraction
Lima MB, et al.
Talanta, 89(2), 21-26 (2012)
2, 4-pentanedione
Ballantyne B
Journal of Applied Toxicology, 21(2), 165-171 (2001)
Liquid-phase microextraction with in-drop derivatization combined with microvolume fluorospectrometry for free and hydrolyzed formaldehyde determination in textile samples
Saenz M, et al.
Analytica Chimica Acta, 687(1), 50-55 (2011)
Zhenkun Sun et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(42), 17653-17660 (2012-10-02)
The organization of different nano objects with tunable sizes, morphologies, and functions into integrated nanostructures is critical to the development of novel nanosystems that display high performances in sensing, catalysis, and so on. Herein, using acetylacetone as a chelating agent