Merck
8.20538
Sigma-Aldrich
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione
for synthesis
別名:
1,3-Diphenyl-1,3-propanedione, Dibenzoylmethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O2
CAS番号:
分子量:
224.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-398-9
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
bp
219-221 °C/24 hPa
mp
74-77 °C
密度
0.800 g/cm3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14(12-7-3-1-4-8-12)11-15(17)13-9-5-2-6-10-13/h1-10H,11H2
InChI Key
NZZIMKJIVMHWJC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 78 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3