Merck
04143
Supelco
ジエチレングリコールジメチルエーテル
analytical standard
別名:
2-メトキシエチルエーテル, ジグリム, ジメチルジグリコール, ビス(2-メトキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥4,180
5 ML
¥15,400
¥4,180
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥4,180
5 ML
¥15,400
About This Item
化学式:
(CH3OCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1736101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥4,180
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
370 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
17.4 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.408
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Diethylene glycol dimethyl ether is a combustible liquid[1], which can be used in the synthesis of films, chemically similar to polyethylene glycol on low-density polyethylene and Si(100) surfaces via plasma polymerization and deposition.[2]
アプリケーション
Diethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in water as well as fruit and vegetable samples by various chromatography techniques.[3][4][5]
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04143-1ML-F:
04143-5ML-F:
04143-VAR-F:
04143-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Classifying eluents in reversed-phase thin-layer chromatography by spectral mapping
Cserhati T and Bordas Barna
Journal of Chromatography A, 286(5), 131-137 (1984)
Synthesis of polyethylene glycol-like films from capacitively coupled plasma of diethylene glycol dimethyl ether monomer
Cheng.Q and Komvopoulos.K
The Journal of Physical Chemistry, 113, 213-219 (2008)
Foden.RC and Weddell.LJ
Hazardous Materials: Emergency Action Data (1991)
Evaluation of analyte protectants to improve gas chromatographic analysis of pesticides.
Anastassiades M, et al.
Journal of Chromatography A, 1015(1-2), 163-184 (2003)
Simultaneous determination of six hydrophilic ethers at trace levels using coconut charcoal adsorbent and gas chromatography/mass spectrometry.
Stepien DK and Puttmann W.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405(5), 1743-1751 (2013)