Merck
75805
Millipore
Oxford Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
Listeria Oxford 培地
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥24,700
¥24,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥24,700
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
¥24,700
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
無菌性
non-sterile
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 10 g/L
corn starch, 1 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
lithium chloride, 15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
special peptone, 23 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
microbiology
適合性
selective and differential for Listeria spp.
関連するカテゴリー
アプリケーション
混合細菌フローラを含む標本からリステリア菌を単離して培養するのに使用されます。
調製ノート
Dissolve 27.8 g in 500 ml distilled water and mix thoroughly. Bring to the boil by gently heating. Autoclave at 121°C for 15 minutes and cool to 45-50°C. Aseptically add 1 vial of sterile supplement (Cat. No. 1.07006.0010). Mix well and distribute.
その他情報
Selective differential medium for the isolation of L. monocytogenes[1]
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
75805-BULK:
75805-100G:
75805-VAR:
75805-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Curtis, G.D.W., et al.
Letters in Applied Microbiology, 8, 95-95 (1989)