Merck
8.02934
Sigma-Aldrich
ジエチレングリコールジメチルエーテル
(stabilised) for synthesis
別名:
2-メトキシエチルエーテル, ジグリム, ジメチルジグリコール, ビス(2-メトキシエチル)エーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2CH2)2O
CAS番号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1736101
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
203-924-4
NACRES:
NA.22
bp:
162 °C (lit.)
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気密度
4.6 (vs air)
蒸気圧
3 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
370 °F
有効性
4760 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
17.4 %
dilution
(for synthesis)
屈折率
n20/D 1.408 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
162 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
転移温度
flash point 51 °C
密度
0.944 g/mL at 20 °C (lit.)
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
COCCOCCOC
InChI
1S/C6H14O3/c1-7-3-5-9-6-4-8-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
SBZXBUIDTXKZTM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.943 - 0.945
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体