蒸気密度
3.4 (20 °C, vs air)
蒸気圧
87 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9% (GC)
自己発火温度
775 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.444
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI Key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02562-BULK:
02562-5ML:4548173100968
02562-VAR:
02562-1ML:4548173100951
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック