03202
tert-ブチルエチルエーテル
purum, ≥97.0% (GC)
別名:
2-Methyl-2-ethoxypropane, ETBE, Ethyltert-butyl ether, Ethyltert-butyl oxide
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
蒸気圧
155 mmHg ( 25 °C)
品質水準
グレード
purum
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
含みます
~0.01% 2,6-Di-tert-butyl-4-methlyphenol as stabilizer
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.376
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
03202-25ML:4548174007006
03202-BULK:
03202-VAR:
03202-5ML:4548174007013
03202-INTR:
この製品を見ている人はこちらもチェック