Merck
695114
Sigma-Aldrich
フェナントレン
sublimed grade, ≥99.5%
別名:
Ravatite, [3]Helicene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10
CAS番号:
分子量:
178.23
Beilstein:
1905428
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
sublimed grade
アッセイ
≥99.5%
形状
crystals
powder and chunks
tubes
bp
340 °C (lit.)
mp
98-100 °C (lit.)
密度
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
c1ccc2c(c1)ccc3ccccc23
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)13/h1-10H
InChI Key
YNPNZTXNASCQKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Phenanthrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) which consists of three benzene rings that are prepared by Bardhan-Sengupta phenanthrene synthesis. Its properties include low volatility, high toxicity and resistance to microbial biodegradation.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695114-BULK:
695114-VAR:
695114-5G:
695114-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phenanthrene (2012)
Bardhan-Sengupta Synthesis
Comprehensive Organic Name Reactions and Reagents (2010)
Biodegradation of phenanthrene in river sediment
Yuan SY, et al.
Chemosphere, 43(3), 273-278 (2001)
Jennifer R McKelvie et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 175, 75-81 (2013-01-23)
We evaluated the correlation between soil organic carbon (OC) content and metabolic responses of Eisenia fetida earthworms after exposure to phenanthrene (58 ± 3 mg/kg) spiked into seven artificial soils with OC contents ranging from 1 to 27% OC. Principal
Raïssa Kom Regonne et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 180, 145-151 (2013-06-19)
Efficient bioremediation of PAH-contaminated sites is limited by the hydrophobic character and poor bioavailability of pollutants. In this study, stable isotope probing (SIP) was implemented to track bacteria that can degrade PAHs adsorbed on hydrophobic sorbents. Temperate and tropical soils
資料
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
すべて表示
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。