Merck
253898
Sigma-Aldrich
tert-ブチルエチルエーテル
99%
別名:
2-Ethoxy-2-methylpropane, Ethyl tert-butyl ether, Ethyl tert-butyl oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,040
25 G
¥27,450
¥10,040
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,040
25 G
¥27,450
About This Item
化学式:
C2H5OC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731469
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39021026
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
¥10,040
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
蒸気圧
155 mmHg ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 1.2 g/100g at 20 °C(lit.)
密度
0.742 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCOC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5-7-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
NUMQCACRALPSHD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸着剤として単層カーボンナノチューブを使用するヒト尿中のtert-ブチルエチルエーテルの固相マイクロ抽出が報告されています[1]
アプリケーション
tert-ブチルエチルエーテルはガソリンに添加する含酸素化合物として使用されており、プロパン酸化細菌による生分解が研究されています[2]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-2.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-19 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
253898-BULK:
253898-25G:4548173934266
253898-VAR:
253898-5G:4548173934273
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Axel Müller et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 240, 639-646 (2018-05-18)
Microplastics are increasingly entering marine, limnic and terrestrial ecosystems worldwide, where they sorb hydrophobic organic contaminants. Here, the sorption behavior of the fuel-related water contaminants benzene, toluene, ethyl benzene and xylene (BTEX) and four tertiary butyl ethers to virgin and
Q Li et al.
International journal of immunopathology and pharmacology, 24(4), 837-847 (2012-01-11)
Ethyl tertiary-butyl ether (ETBE) is a motor fuel oxygenate used in reformulated gasoline. The current use of ETBE in gasoline or petrol is modest but increasing. To investigate the effects of ETBE on splenocytes, mice were exposed to 0 (control)
Marcy I Banton et al.
Journal of immunotoxicology, 8(4), 298-304 (2011-08-11)
The potential for immunotoxicological effects of ethyl tertiary butyl ether (ETBE, CAS RN 637-92-3) was studied in young adult female Crl:CD(SD) rats following subchronic oral exposures. Rats were exposed by gavage once daily for 28 consecutive days to 0, 250
Yuzo Asano et al.
Drug and chemical toxicology, 34(3), 311-317 (2011-06-09)
Ethyl tertiary-butyl ether (ETBE) is commonly used as an oxygenated gasoline additive. In this study, the prenatal developmental toxicity of ETBE was determined in rabbits. New Zealand white rabbits were given ETBE by gavage at 100, 300, or 1,000 mg/kg/day
Akihiro Hagiwara et al.
Toxicology, 289(2-3), 160-166 (2011-08-26)
The modifying potential of ethyl tertiary-butyl ether (ETBE) on tumor development was investigated in a medium-term multi-organ carcinogenesis bioassay using male F344 rats. Animals were sequentially given 5 carcinogens with different target sites in the first 4 weeks for multi-organ