283096
tert-アミルメチルエーテル
97%
別名:
1,1-ジメチルプロピルメチルエーテル, TAME, メチル2-メチル-2-ブチルエーテル, メチルtert-ペンチルエーテル
サイズを選択してください
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.389 (lit.)
n20/D 1.3896
bp
85-86 °C (lit.)
密度
0.76-0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCC(C)(C)OC
InChI
1S/C6H14O/c1-5-6(2,3)7-4/h5H2,1-4H3
InChI Key
HVZJRWJGKQPSFL-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- ガソリン用酸素添加剤である t-アミルメチルエーテル(TAME)の環境リスクの特定:この研究では、ガソリン用酸素添加剤としての t-アミルメチルエーテル(TAME)の使用に伴う環境リスクを評価しています。また、環境および人体への潜在的な危険性を強調し、燃料としての TAME 使用に関する慎重な評価と規制の必要性を指摘しています。(Huttunen et al., 1997)。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
19.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
283096-BULK:
283096-100ML:4548173347653
283096-5ML:4548173347639
283096-VAR:
283096-500ML:4548173347646