Merck
296856
Sigma-Aldrich
ジイソプロピルエーテル
anhydrous, 99%, contains either BHT or hydroquinone as stabilizer
別名:
イソプロピルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.17
Beilstein:
1731256
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
120 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
827 °F
含みます
stabilizer
expl. lim.
1-21 %, 100 °F
不純物
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
屈折率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−85 °C (lit.)
密度
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI Key
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diisopropyl ether may be used as a solvent for the recrystallization of compounds such as N-hydroxysuccinimide esters of acylamino acids, 2-acetyl-1,3-cyclopentanedione and cis-1,2-cyclohexanediol.
その他情報
The article number 296856-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 296856-1L which is physically identical with the same exact specifications.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-20.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
296856-1L:4548173936147
296856-100ML:4548173936130
296856-800ML:
296856-6X1L:4548173936154
296856-BULK:
296856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Catalytic osmium tetroxide oxidation of olefins: cis-1,2-cyclohexanediol
VanRheenen V, et al.
Organic Syntheses, 58, 43-43 (1978)
Smart morpholine-functional statistical copolymers synthesized by nitroxide mediated polymerization
Lessard BH, et al.
Polymer, 53(25), 5649-5656 (2012)
Atmospheric chemistry of automotive fuel additives: diisopropyl ether.
Wallington TJ, et al.
Environmental Science & Technology, 27(1), 98-104 (1993)
2-Acetyl-1,3-cyclopentanedione
Merenyi F and Nilsson M
Organic Syntheses, 52, 1-1 (1972)
Single stage synthesis of diisopropyl ether-an alternative octane enhancer for lead-free petrol.
Heese FP, et al.
Catalysis Today, 49(1), 327-335 (1999)