Merck
02474
Supelco
4-メチル-2-ペンタノン
analytical standard
別名:
MIBK, イソブチルメチルケトン, イソプロピルアセトン, メチルイソブチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥19,880
¥19,880
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥19,880
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2COCH3
CAS番号:
分子量:
100.16
Beilstein:
605399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,880
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.5 (vs air)
アッセイ
≥99.7% (GC)
自己発火温度
840 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
n20/D 1.396
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-メチル-2-ペンタノン(メチルイソブチルケトン(MBK))は、さまざまな工業アプリケーションで広く使用されている有機溶媒であり、芳香のある透明無色の液体として存在します。尿中の揮発性成分として認められることもあるため、この溶媒への職業性曝露の生物学的マーカーとなります。ゴム、樹脂、ペンキ、ニス、ラッカー、およびニトロセルロースの溶媒として使用されます。
アプリケーション
MBKは、固相マイクロ抽出-質量分析-多変量解析(SPME-MS-MVA)を用いて抽出された乳中の異臭を特定するためのGC/MS分析における内部スタンダードとして使用されてきた可能性があります。[1]4-メチル-2-ペンタノンは、ダイオードアレイ検出器を備えた高速液体クロマトグラフィー法を用いてハイドロアルコールマトリックス中の分析対象物を定量するための分析用標準物質として使用される場合があります。[2]
おすすめ製品
NMRについては、メルクのオンラインプラットフォームChemisTwin®で、入手可能な本製品のデジタル標準物質を検索してください。このデジタル版をChemisTwin®で使用して、サンプルの同一性確認および化合物の定量(デジタル外部標準を使用)を行うことができます。2~3回マウスをクリックするだけで、この物質のNMRスペクトルを確認し、お客様のサンプルとオンラインで比較することができます。詳細はこちらをご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
02474-BULK:
02474-5ML:4548173100906
02474-VAR:
02474-1ML:4548173100890
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
SPME-MS-MVA as an electronic nose for the study of off-flavors in milk.
Marsili RT
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(2), 648-654 (1999)
HPLC-DAD analysis of ketones as their 2, 4-dinitrophenylhydrazones in Brazilian sugar-cane spirits and rum
Cardoso D, et al.
J. Food Compos. Anal., 16(5), 563-573 (2003)
Ginette Truchon et al.
Journal of occupational and environmental hygiene, 3(3), 137-143 (2006-02-09)
Compartmental and physiologically based toxicokinetic modeling coupled with Monte Carlo simulation were used to quantify the impact of biological variability (physiological, biochemical, and anatomic parameters) on the values of a series of bio-indicators of metal and organic industrial chemical exposures.
H J Shim et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical applications, 656(2), 407-414 (1994-06-17)
A high-performance liquid chromatographic method was developed for the simultaneous determination of a new anthracycline, DA-125 (I), and its metabolites (M1, M2, M3, and M4) in rat plasma and urine using fluorescein as an internal standard. Compound I, a prodrug
Serife Saçmaci et al.
Analytica chimica acta, 623(1), 46-52 (2008-07-10)
A method for speciation, preconcentration and separation of Fe(II) and Fe(III) in different matrices was developed using solvent extraction and flame atomic absorption spectrometry. 4-Acetyl-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid (AMPC) was used as a new complexing reagent for Fe(III). The Fe(III)-AMPC complex was
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.