由来生物
synthetic
グレード
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.5 (vs air)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
840 °F
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
ethereal; fruity; spicy
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 283.15~323.15 K の温度における 13 種類の純溶媒中のエプレレノンの熱力学的分析:この研究では、エプレレノンの溶解挙動と熱力学に関する詳細な分析を提供しており、溶媒の選択や医薬品の処方における応用に役立つ貴重な洞察を提示しています(Liu et al., 2024)。
- 蜂蜜揮発性物質の特定およびその疑いのある物質の同定のための、ハイスループットヘッドスペース固相マイクロ抽出ガスクロマトグラフィー質量分析法の開発と検証:この論文では、蜂蜜中の揮発性化合物の分析方法が紹介されており、品質管理および真正性の評価に重要な役割を果たす香気化合物の検出を強化するために 4-メチル-2-ペンタノンが使用されています(Gialouris et al., 2023)。
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W273104-BULK-K:
W273104-1KG:
W273104-8KG:
W273104-SAMPLE-K:
W273104-VAR-K:
W273104-4KG-K:4548173972459
W273104-SAMPLE:
W273104-1KG-K:4548173972442
W273104-4KG:
W273104-8KG-K:4548173972466