蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
製品種目
EMPLURA®
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
840 °F
有効性
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
屈折率
n20/D 1.395 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
転移温度
flash point 14 °C
溶解性
14.1 g/L
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI Key
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8208206010:
8208200521:
8208209027:
8208202500:
8208202501:
8208206025:
8208209026:
8208209190:
IN2RCMI820820:
IN28208202500:
8208200501:
8208200000:
8208202521:
IN28208200500:
試験成績書(COA)